Learn More
Honeywell™ Miller H-Design™ Hi-Vis-Sicherheitsgeschirr-Weste
Bequemer, gut sichtbarer Westen- und 2-Punkt Sicherheitsgurt.
Marke: Honeywell™ 1032919
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 2-Punkt-Geschirr, Miller H-Design™, mit Stretchband, 2 Schlaufen, automatischen Schnallen.
- Gut sichtbare gelbe Textilweste mit reflektierendem Band, zertifiziert nach EN ISO 20471 (2013)
- Seitliche Reißverschlüsse mit doppeltem Schieber ermöglichen eine perfekte Passform für jede Körperform und passen sich an Sommer- und Winterkleidung an
- Reißverschlüsse an der Innenseite für einfachen Zugang zum Geschirr für Anpassungen
- Abnehmbare Weste, die dank Schnellverschluss (Druckknöpfe) einfach am Geschirr befestigt werden kann
- Weste passend für jedes Miller H-Design-Geschirr:
- 2 große vordere Schlitze ermöglichen die Höhenverstellung des Brustbein-Ankerpunktes und der Brustgurte.
- 1 Schlitz auf der Rückseite mit Velcro-Klettverschluss für den hinteren D-Ring.
Spezifikation
Automatische Schnallen | |
Konstruktion, Fallschutzvorrichtung | |
H-Design |
EN 361, EN ISO 20471 Klasse 2 (2013), EN ISO 13688 (2013), OEKO-TEX-Norm 100 | |
3 | |
Gelb |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Miller H-Design™ Hi-Vis-Sicherheitsgeschirr-Weste > Größe 3, gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur