Learn More
Cole-Parmer™ Terg-A-Zyme Reiniger
Verwenden Sie diese überlegenen Reiniger auf Glas, Metall, Kunststoff, Gummi und anderen harten Materialien in Ihren entscheidenden Reinigungsprozessen. Terg-A-Zyme™ Reiniger ist ohne störende Rückstände abspülbar.
Marke: Cole-Parmer™ 17777-05
136.40 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diese hochwertigen Reiniger auf Glas, Metall, Kunststoff, Gummi und anderen harten Materialien bei Ihren kritischen Reinigungsprozessen. Terg-A-Zyme™ Reiniger spült ohne störende Rückstände vollständig ab.
Der weiße Pulverreiniger ist sicher, geruchlos und FDA-konform.- Der Terg-A-Zyme Reiniger vereint die Reinigungskraft des ursprünglichen Alconox mit Protein-Enzymen.
- ALCONOX und TERG-A-ZYME sind eingetragene Handelsmarken der Alconox Inc.
Spezifikation
Terg-A-Zyme Reiniger | |
FDA-konform | |
Zur Proteinentfernung | |
Je 1 |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium tripolyphosphate
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%