Learn More
Axygen™ Microtube Shaker
Microtube Shaker provides researchers a benchtop shaking incubator allowing uniform heating, cooling, and mixing of precious life science samples.
Marke: Axygen™ I-4011
2201.70 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Compact footprint incorporates an intuitive control panel which allows the operator to easily program the device and view the live temperature, time, and mixing speed settings throughout the experiment
Spezifikation
3 mm | |
230 V | |
200 W | |
7.3 kg |
200 bis 1500 U/min | |
0.1°C to 100°C | |
200 x 235 x 120 mm | |
LCD |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
CE_17874377_EN.pdf
DateigrößeVersion: 269.6 kB
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Microtube Shaker > Spannung: 230 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur