Learn More
Labcon™ Microtube Floating Storage Racks
Available in 24- or 48-place arrays with or without lids.
19.80 CHF - 30.90 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Größe | Verschluss inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Verschluss inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17537896
|
Labcon™
3035-500-000-9 |
24-Platz | Keine |
30.90 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17547896
|
Labcon™
3036-220-000-9 |
24-Platz | Durchsichtiger Deckel |
19.80 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17527896
|
Labcon™
3035-230-000-9 |
48-Platz | Durchsichtiger Deckel |
20.89 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Holds 1.5, 1.7, or 2 mL microtubes
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Polypropylen |