Learn More
Labcon™ Microtube Floating Storage Racks
Available in 24- or 48-place arrays with or without lids.
Marke: Labcon™ 3036-220-000-9
Beschreibung
- Für Röhrchen mit 1,5, 1,7 oder 2 ml
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Durchsichtiger Deckel | |
Weiß | |
Polypropylen |
Autoklavierbar | |
Mikroröhrchen mit 1,5, 1,7 oder 2,0 ml | |
24-Platz |