Learn More
Fisherbrand™ Microtip for use with 500 and 700 watt Sonic Dismembrators
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
499.00 CHF - 559.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sonde |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,5 in.-Sonde (Nr. 4220) für Ultraschall-Homogenisator Modell 505 und 705 |
Enthält | Sonde |
Verpackungsmenge | 1 Sonde |
Benötigt: Standard 1/2 in. probe (Cat. No. FB4220)
Produktcode | Marke | Volumenbereich (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumenbereich (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12981171
|
Fisherbrand™
FB4417 |
0,2 bis 5 ml | 2 mm |
514.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12991171
|
Fisherbrand™
FB4418 |
0,5 bis 15 ml | 3 mm |
559.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12901181
|
Fisherbrand™
FB4420 |
5 bis 50 ml | 6 mm |
499.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
These Fisher Scientific™ Probes are designed for use with Model 505 and Model 705 Sonic Dismembrators.
- Microtip Probes for Model 505/705 Sonic Dismembrator
- Requires #4220 (1/2 in. Replaceable tip probe)
Spezifikation
Sonde | |
0,5 in.-Sonde (Nr. 4220) für Ultraschall-Homogenisator Modell 505 und 705 | |
Sonde | |
1 Sonde |