Learn More
Fisherbrand™ Microtip for use with 500 and 700 watt Sonic Dismembrators
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
Marke:  Fisherbrand™ FB4420
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12901181
  • 499.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Kat.- Nr. FB4220
Beschreibung
Beschreibung
These Fisher Scientific™ Probes are designed for use with Model 505 and Model 705 Sonic Dismembrators.
  • Sonden für505/705 Ultraschall-Homogenisator
Spezifikation
Spezifikation
Maximal 200 μm
5 bis 50 ml
1/4 Zoll
6 mm
Sonde
Sonde
0.25 Zoll
0,63 cm
0,5 in.-Sonde (Nr. 4220) für Ultraschall-Homogenisator Modell 505 und 705
1 Sonde