Learn More
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Microbial Identification Software, version 3.1.3
MicroSEQ ID Microbial Identification Software, version 3.1.3, allows you to easily identify and classify bacterial or fungal sequences by comparing them to a validated microbial library (available separately).
Marke:  Applied Biosystems™ A47132
Artikelnummer. 18743634
  • 20890.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
MicroSEQ
Microbial Identification Software
Raumtemperatur
3500 Series genetic analyzers
Jeweils
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Microbial Identification Software, version 3.1.3 > Jeweils