Learn More
Sartorius Microsart™ Research Mycoplasma Echtzeit-PCR-Kit
Für schnelles und zuverlässiges Screening von Zellkulturüberständen. Das Microsart™ Research Mycoplasma Echtzeit-PCR-Kit wird für den direkten Nachweis von Mollicutes in Zellkulturen, Medienkomponenten und abgeleiteten Biologika verwendet.
530.00 CHF - 1910.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Nachweisverfahren qPCR
Produkttyp Assay-Test
Ziel 16s rRNA von Mykoplasmen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobieller Nachweis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15378156
Unterlagen ansehen
Sartorius
SMB95-1005
25 Tests
530.00 CHF
25 Tests
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15358176
Unterlagen ansehen
Sartorius
SMB95-1006
100 Tests
1910.00 CHF
100 Tests
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht den schnellen und zuverlässigen Nachweis von Mycoplasma-DNA in Zellkulturüberständen
  • Erkennt das 16S rRNA-Gen von mindestens 110 Mycoplasma-Spezies.
  • Zeit: Drei Stunden
  • Probe kann direkt in das PCR-Reaktionsröhrchen gegeben werden.
  • TaqMan™ qPCR-basierte Echtzeit-Chemie
  • Probenvolumen: 200 μ l
Anwendungen:
  • Eignet sich für alle PCR-Echtzeitgeräte, die die Farbstoffe FAM und ROX erkennen.
  • Kommt in mikrobiologischen und biopharmazeutischen Labors zur Qualitätskontrolle zum Einsatz.
Compliance
EP 2.6.7
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Assay-Test
Mikrobieller Nachweis
2μL
qPCR
16s rRNA von Mykoplasmen
Lyophilisiert