Learn More
Sartorius Microsart™ Research Mycoplasma Echtzeit-PCR-Kit
Für schnelles und zuverlässiges Screening von Zellkulturüberständen. Das Microsart™ Research Mycoplasma Echtzeit-PCR-Kit wird für den direkten Nachweis von Mollicutes in Zellkulturen, Medienkomponenten und abgeleiteten Biologika verwendet.
Marke:  Sartorius SMB95-1005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15378156
  • 530.00 CHF / 25 Tests
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ermöglicht den schnellen und zuverlässigen Nachweis von Mycoplasma-DNA in Zellkulturüberständen
  • Erkennt das 16S rRNA-Gen von mindestens 110 Mycoplasma-Spezies.
  • Zeit: Drei Stunden
  • Probe kann direkt in das PCR-Reaktionsröhrchen gegeben werden.
  • TaqMan™ qPCR-basierte Echtzeit-Chemie
  • Probenvolumen: 200 μ l
Anwendungen:
  • Eignet sich für alle PCR-Echtzeitgeräte, die die Farbstoffe FAM und ROX erkennen.
  • Kommt in mikrobiologischen und biopharmazeutischen Labors zur Qualitätskontrolle zum Einsatz.
Compliance
EP 2.6.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
25 Tests
25 Tests
Mikrobieller Nachweis
Lyophilisiert
qPCR
Assay-Test
16s rRNA von Mykoplasmen
25 Reaktionen
2μL