Learn More
Sartorius Microsart™ Research Mycoplasma Echtzeit-PCR-Kit
Für schnelles und zuverlässiges Screening von Zellkulturüberständen. Das Microsart™ Research Mycoplasma Echtzeit-PCR-Kit wird für den direkten Nachweis von Mollicutes in Zellkulturen, Medienkomponenten und abgeleiteten Biologika verwendet.
Marke: Sartorius SMB95-1006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ermöglicht den schnellen und zuverlässigen Nachweis von Mycoplasma-DNA in Zellkulturüberständen
- Erkennt das 16S rRNA-Gen von mindestens 110 Mycoplasma-Spezies.
- Zeit: Drei Stunden
- Probe kann direkt in das PCR-Reaktionsröhrchen gegeben werden.
- TaqMan™ qPCR-basierte Echtzeit-Chemie
- Probenvolumen: 200 μ l
Anwendungen:
- Eignet sich für alle PCR-Echtzeitgeräte, die die Farbstoffe FAM und ROX erkennen.
- Kommt in mikrobiologischen und biopharmazeutischen Labors zur Qualitätskontrolle zum Einsatz.
Compliance
EP 2.6.7
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
100 Tests | |
100 Tests | |
Mikrobieller Nachweis | |
Lyophilisiert |
qPCR | |
Assay-Test | |
16s rRNA von Mykoplasmen | |
100 Reaktionen | |
2μL |