Learn More
Invitrogen™ Microplates for Fluorescence-based Assays
Microplates for fluorescence-based assays are 96- and 384-well, black-walled, clear-bottom microplates that are optimized for fluorescence-based applications on standard fluorescence microplate readers.
231.00 CHF - 466.00 CHF
Spezifikation
Barcode | No Barcode |
---|---|
Format | Standard |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Produktlinie | Invitrogen |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15329413
|
Invitrogen™
M33089 |
96 | 10 Plates |
231.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30274967
|
Invitrogen™
M33090 |
96 | 30 Plates |
466.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Microplates for fluorescence-based assays are black-walled, clear-bottom microplates that minimize well-to-well crosstalk and autofluorescence. These 96- and 384-well microplates are compatible with standard fluorescence microplate readers and optimized for fluorescence-based applications including nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and OliGreen).
Features of the microplates for fluorescence-based assays include:
- Black-walled design—minimizes well-to-well crosstalk and autofluorescence
- Clear-bottom wells—allows for optimal fluorescence detection
- Compatibility—suitable for standard fluorescence microplate readers
- Optimized for fluorescence microplate assays—ideal for nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays)
- Versatile formats—available in 96- and 384-well configurations
Spezifikation
No Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Invitrogen | |
Single-use | |
Polystyrene | |
Flat Bottom (F-well) |
Standard | |
Autoclavable | |
Clear Bottom, Black | |
Microplates | |
Unsteril |