Learn More
Fisherbrand™ Mikrotiterplattenschüttler mit Plattform mit 4 Plätzen
Für die Anwendungsbereiche Biowissenschaften, Immunoassays, Schütteln von ELISA-Platten, Zellfärbungen für die Durchflusszytometrie, Schütteln von Platten in Kühlräumen, Lebensmittel und Getränke, Bestimmung von Histamin in Käse, Untersuchung der Vitamine in Milch
Marke: Fisherbrand™ 88861024
644.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Klammer für Mikrotiterplatten mit vier Plätzen auf Aluminiumplattform
Beschreibung
- Variable Schütteldrehzahl: 150 bis 1000 U/min
- Schnelle und einfache Montage oder beliebige Mikrotiterplatten mit Standardtiefe
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung, mit automatischer Abschaltung
- Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
- Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Die Betriebstemperatur von 5 bis 40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlschränken, Kühlräumen und Nicht-CO2-Inkubatoren
- Fasst bis zu vier Mikrotiterplatten
- Die einfach zu bedienende elektronische Zeitschaltuhr sorgt für genaue Zählungen und Wiederholbarkeit bei zeitkritischen Inkubationen
Spezifikation
2,5 mm (0,1 in.) | |
Drehzahlgenauigkeit ±1 U/min | |
100/240 V | |
EU-, UK-, CN-Stecker | |
320 x 260 mm | |
LED | |
0 min bis 99 h 59 min |
5 kg | |
150 bis 1000 U/min | |
5 bis 40 °C | |
Aluminiumplattform | |
415 x 293 x 143 mm | |
Klammern für Mikrotiterplatten mit 4 Positionen auf Aluminiumplattform |
Videos
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August DE.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August FR.mp4
-
Fisherbrand microplate shaker
Rockers Rotators and Mini Shakers
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Rockers Rotators and Mini Shakers
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Rockers Rotators and Mini Shakers
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Instruction manual Microplate Shaker
DateigrößeVersion: 3 MB
Instruction manual Microplate Shaker
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Instruction manual Microplate Shaker
DateigrößeVersion: 3 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
95Stunden
17Minuten
30Sekunden
16
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrotiterplattenschüttler mit Plattform mit 4 Plätzen > Steckertyp: EU, UK, CN
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur