Learn More
Fisherbrand™ Mikrotiterplattenschüttler mit Plattform mit 4 Plätzen
Für die Anwendungsbereiche Biowissenschaften, Immunoassays, Schütteln von ELISA-Platten, Zellfärbungen für die Durchflusszytometrie, Schütteln von Platten in Kühlräumen, Lebensmittel und Getränke, Bestimmung von Histamin in Käse, Untersuchung der Vitamine in Milch
956.80 CHF
Spezifikation
Orbit | 2,5 mm (0,1 in.) |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 5 kg |
Genauigkeit der Drehzahlregelung | Drehzahlgenauigkeit ±1 U/min |
Drehzahlbereich | 150 bis 1000 U/min |
Spannung | 100/240 V |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15504070
|
Fisherbrand™
88861024 |
EU-, UK-, CN-Stecker |
956.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Variable Schütteldrehzahl: 150 bis 1000 U/min
- Schnelle und einfache Montage oder beliebige Mikrotiterplatten mit Standardtiefe
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung, mit automatischer Abschaltung
- Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
- Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Die Betriebstemperatur von 5 bis 40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlschränken, Kühlräumen und Nicht-CO2-Inkubatoren
- Fasst bis zu vier Mikrotiterplatten
- Die einfach zu bedienende elektronische Zeitschaltuhr sorgt für genaue Zählungen und Wiederholbarkeit bei zeitkritischen Inkubationen
Spezifikation
2,5 mm (0,1 in.) | |
Drehzahlgenauigkeit ±1 U/min | |
100/240 V | |
Aluminiumplattform | |
415 x 293 x 143 mm | |
0 min bis 99 h 59 min |
5 kg | |
150 bis 1000 U/min | |
5 bis 40 °C | |
320 x 260 mm | |
LED |