Learn More
Epredia™ Microm™ Kryostatkühlkörper
Epredia™ MicromTM Kryostatkühlkörper können mit Richard-Allan ScientificTM Kryostaten verwendet werden.
157.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12033059
|
Epredia™
524510 |
HM 550, HM 560 Serie |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Microm™ Kryostatkühlkörper für Ihre Richard-Allan Scientific™ Kryostaten.
- Der Kühlkörper mit mehreren Positionen ist auf einer vertikalen Welle integriert, um ein gleichmäßiges Einfrieren und einfaches Entfernen aus der Probe zu ermöglichen
- Kann von jeder Position auf der Gefrierleiste aus bedient werden
- Die Gefrierzeit wird verkürzt, wenn die Gefrierbühne und das Gewebe auf ein aktives Peltier-Element gelegt werden
Spezifikation
Kühleinheit |