Learn More
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Overalls mit Kapuze
Das Material bildet eine hervorragende Barriere gegen viele schädliche Chemikalien, ist leicht und dennoch relativ robust und langlebig. Die Ansell Edmont™ MICROGARD 2300 Plus Overalls wurden für Arbeiten bei der Umweltsanierung, für allgemeine Industriebereiche und chemische Anwendungen entwickelt.
888.00 CHF - 1000.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Polyethylen-beschichteter Zweikomponenten-Vliesstoff |
Farbe | Gelb |
Einwegprodukt | Limited-use |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15506614
|
Ansell™
YY23T-00132-04 |
L |
1000.00 CHF
45 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15586604
|
Ansell™
YY23T-00132-02 |
S |
1000.00 CHF
45 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15596604
|
Ansell™
YY23T-00132-03 |
M |
1000.00 CHF
45 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15516614
|
Ansell™
YY23T-00132-05 |
XL |
1000.00 CHF
45 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15526614
|
Ansell™
YY23T-00132-06 |
2XL |
888.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15536614
|
Ansell™
YY23T-00132-07 |
3XL |
888.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kategorie III mit 3-teiliger Haube
- Elastische Haube, Fingerschlaufen, Handgelenke, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Mehrfach beschichtete Zweikomponenten-Barriere
- Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
- Leicht und dennoch relativ stark und langlebig
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Mit Haube, die mit Atemschutz getragen werden kann, und selbstklebender Reißverschlussabdeckung
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Polyethylen-beschichteter Zweikomponenten-Vliesstoff | |
Limited-use | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss mit Sturmklappe | |
Non-sterile | |
Polyethylen | |
2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe | |
Inklusive Haube, Fingerschlaufen |
Unisex | |
Gelb | |
Elastisch | |
Elastisch, Fingerschlaufen | |
3-teilig, elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle | |
Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5 | |
Keine |