Learn More
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Kategorie III mit 3-teiliger Haube
- Elastische Haube, Fingerschlaufen, Handgelenke, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Mehrfach beschichtete Zweikomponenten-Barriere
- Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
- Leicht und dennoch relativ stark und langlebig
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Mit Haube, die mit Atemschutz getragen werden kann, und selbstklebender Reißverschlussabdeckung
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | L |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polyethylen-beschichteter Zweikomponenten-Vliesstoff |
Farbe | Gelb |
Einwegprodukt | Limited-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch, Fingerschlaufen |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Overalls mit Kapuze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur