Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze
Zum sicheren Entfernen, Entsorgen und Lagern von Asbest. Die Ansell Edmont™ MicroGARD™ 1500 Overalls mit Hauben ermöglichen eine Filterung von kleinen Partikeln ab einer Größe von 3 μ.
227.00 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Geschlecht Unisex
Material SMS-Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15506504
Unterlagen ansehen
Ansell
WH15S-00138-07
3 Extragroß
227.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15556494
Unterlagen ansehen
Ansell
WH15S-00138-02
Klein
284.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15566494
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
WH15S-00138-03
Mittel
284.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15576494
Unterlagen ansehen
Ansell
WH15S-00138-04
Groß
284.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15586494
Unterlagen ansehen
Ansell
WH15S-00138-05
Extragroß
284.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15596494
Unterlagen ansehen
Ansell
WH15S-00138-06
2 Extragroß
284.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Filterung von 100 % der Partikel > 3 Mikrometer
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
SMS-Polypropylen
Single-use
Elastisch
Mit Haube
Non-sterile
WH15-S-00-138, Inklusive Haube
Unisex
Weiß
Elastisch
Elastisch
Genäht
EN ISO 13982-1, EN13034
Keine
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Weiße Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze