Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze
Zum sicheren Entfernen, Entsorgen und Lagern von Asbest. Die Ansell Edmont™ MicroGARD™ 1500 Overalls mit Hauben ermöglichen eine Filterung von kleinen Partikeln ab einer Größe von 3 μ.
Marke:  Ansell WH15S-00138-02
192.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15556494
  • 284.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Filterung von 100 % der Partikel > 3 Mikrometer
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Unisex
Weiß
Elastisch
Elastisch
3-teilig
Non-sterile
WH15-S-00-138, Inklusive Haube
Klein
SMS-Polypropylen
Single-use
Elastisch
Mit Haube
Genäht
EN ISO 13982-1, EN13034
Keine
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Weiße Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze > Klein