Learn More
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX/EL406 Spenders
GREENER_CHOICE
Zubehör für den MultiFlo FX und EL406 Mikrotiterplatten-Spender.
463.00 CHF - 551.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Liquid Handling
Zur Verwendung mit (Geräte) EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Multiflo doppeltes Spritzen-Spendermodul, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Typ Material Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Typ Material Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12335763
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
7170009
0,02 cm Ersatz-Schlauchset für geringes Volumen Geformtes Polypropylen 1 bis 50 μl
551.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12305763
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
7170008
0.035 cm Ersatz-Schlauchset für mittleres Volumen Geformtes Polypropylen 5 bis 2500 μl
463.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12365753
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
7170007
0.035 cm Large Volume Replacement Tubing Set Geformtes Polypropylen 10 bis 3000 μl
463.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Volumenbereich von 1 μl bis 10 ml
  • Geeignet für 6- bis 1536-Well-Mikrotiterplatten, PCR-Tabletts, Deepwell-Mikrotiterplatten, Mikroröhrchen und andere bis 4 Zoll hohe Röhrchenkonfigurationen.
  • Abfüllen in 1536 Wells in 18 s
  • Kassetten können ohne Neukalibrierung autoklaviert werden.
  • Abfüllen von bis zu acht Reagenzien gleichzeitig
  • Anpassbares Abgabemuster ermöglicht das Auslassen von Reihen und Spalten.
  • Integrierter Vorfüllbehälter
  • Einfache Wartung von einzeln austauschbaren Spitzen und Auswahl an Ersatzkassetten oder -schläuchen
  • Kompatibel mit Bio-Stack Mikrotiterplatten-Stapler 11-120-601 für erhöhten Durchsatz
Spezifikation
Spezifikation
Für Liquid Handling
EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Multiflo doppeltes Spritzen-Spendermodul, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX/EL406 Spenders