Learn More
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX/EL406 Spenders
GREENER_CHOICE
Zubehör für den MultiFlo FX und EL406 Mikrotiterplatten-Spender.
Marke:  Agilent BioTek 7170008
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12305763
  • 463.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Volumenbereich 1 μl bis 10 ml
  • Geeignet für 6- bis 1536-Well-Mikrotiterplatten, PCR-Tabletts, Deepwell-Mikrotiterplatten, Mikroröhrchen und andere bis 4 Zoll hohe Röhrchenkonfigurationen
  • Abgabe von 1536 Wells in 18 s
  • Kassetten können ohne Neukalibrierung autoklaviert werden.
  • Abfüllen von bis zu acht Reagenzien gleichzeitig
  • Anpassbares Abgabemuster ermöglicht das Auslassen von Reihen und Spalten.
  • Integrierter Vorfüllbehälter
  • Einfache Wartung von einzeln austauschbaren Spitzen und Auswahl an Ersatzkassetten oder -schläuchen
  • Kompatibel mit Bio-Stack Mikrotiterplatten-Stapler 11-120-601 für erhöhten Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 2500 μl
0.035 cm
5 μl
Ersatz-Schlauchset für mittleres Volumen
0.014 Zoll
Für Liquid Handling
Geformtes Polypropylen
EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Multiflo doppeltes Spritzen-Spendermodul, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX/EL406 Spenders > Ersatzschläuche, mittleres Volumen