Learn More
Ansell Microflex™ 63-864 Latexhandschuhe Artikelnummer.: 15529451
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Microflex™ 63-864 Latexhandschuhe
Artikelnummer. 15529451
5,5
Click to view available options
Größe:
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Artikelnummer. 15529451
Marke: Ansell 63864060
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die verstärkten Fingerspitzen verhindern Risse und Beschädigungen. Ansell™ Microflex™ 63-864 Latexhandschuhe gewährleisten zuverlässige und genaue Griffsicherheit.
  • Fingerspitzen sind für den absoluten Schutz dicker als bei den meisten standardmäßigen Latexhandschuhen.
  • Verbesserte, texturierte Fingerspitzen bieten einen sicheren, verlässlichen Halt für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen und eine verbesserte Fingerfertigkeit für eine höhere Produktivität.
  • Die Hände blieben auch bei mittlerer oder schwerer Belastung geschützt und trocken – sowohl unter nassen oder trockenen Arbeitsbedingungen.
  • Handflächendicke erfüllt und übertrifft Qualitätsnormen.
  • Lochhäufigkeit liegt unterhalb der minimalen Standardanforderungen für durchschnittliche Latexhandschuhe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 374
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0079 in.
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Nein
Material Kautschuklatex
Palm Thickness (English) 0.0075 in.
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex Disposable Gloves
Größe 5,5
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 0.020 in.
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Grip Design Textured
Verpackungsart Spenderbox
Menge 100/Packung
Länge (angloamerikanisch) 9.6 in.
Länge (metrisch) 245 mm
Name des Produkts
Ansell Microflex™ 63-864 Latexhandschuhe >