Learn More
Semperguard™ Puderfreie Latexhandhuhe mit Innenbeschichtung Artikelnummer.: 15583506
Zum Warenkorb hinzufügen
Semperguard™ Puderfreie Latexhandhuhe mit Innenbeschichtung
Artikelnummer. 15583506
XS
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Artikelnummer. 15583506
Marke: Semperguard™ 3000001289
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Semperguard™ puderfreien Schutzhandschuhe bestehen aus Naturkautschuk mit haben eine synthetische Innenbeschichtung.
  • Schutzhandschuhe der CE-Kategorie III für komplexe Risiken
  • Untersuchungshandschuhe der CE-Klasse I
  • Hautfreundlicher, puderfreier Hygienehandschuh aus Naturkautschuk
  • Gute Griffigkeit und einfaches Anziehen durch die innovative Produktionstechnologie
  • Frei von Phthalaten/Weichmachern
  • Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420, EN 374, EN 455; Medizinprodukteklasse I; Einweg-Schutzhandschuhe für komplexe Risiken, Kategorie III
Beschichteter Bereich Innen
Coating Material Synthetisch
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Texturiert
Hand Beidhändig
Material Naturkautschuk
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Schutzhandschuhe
Größe XS
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,24 mm (Messung in Doppelschicht)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizinprodukt der Klasse I. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
Semperguard™ Puderfreie Latexhandhuhe mit Innenbeschichtung >