Learn More
Ansell Microflex™ 93-852 Serie Einweg-Nitrilhandschuhe
Der kontrastfarbige Hintergrund ermöglicht die Identifizierung hellerer Materialien. Auf den Ansell Edmont™ Microflex™ Nitrit-Einweghandschuhe der Serie 93-852 heben sich bei speziellen Anwendungen Verfärbungen farblich deutlich ab.
18.45 CHF - 19.45 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Beschreibung Griffausführung: Texturierte Oberfläche
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15529471
Unterlagen ansehen
Ansell
93852060
5,5/6
18.45 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15539471
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
93852070
6,5/7
18.69 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15549471
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
93852080
7,5/8
18.69 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15559471
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
93852090
8,5/9
19.45 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15569471
Unterlagen ansehen
Ansell
93852100
9,5/10
18.45 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweghandschuhe aus Nitril
  • Bietet im Vergleich zu ASTM D6319- und EN455-Normen eine höhere Zugfestigkeit, damit die Hände frei und bequem bewegt werden können
  • Vollständig strukturiertes Design
  • Die nicht schäumende Formel ermöglicht den Anwendern einen guten Nassgriff beim Umgang mit Gegenständen
  • Enthalten kein natürliches Gummilatex
  • Puderfrei
  • Schützt den Anwender vor Typ I-Hautallergien, Hautreizungen und Trockenheit
Anwendungen:
  • Analytische Tests/Messungen
  • Biotechnologie
  • Filtrationsprozesse
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Laboranalysen
  • Labortests
  • Einfache Montagearbeiten
  • Leichte Montage von ölbeschichteten Teilen
  • Leichte Wartung und Reinigung
  • Mechanische Arbeiten
  • Lackier- und Spritzbetriebe
  • Pharmazeutische Produktion
  • Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Schwarz
Ja
Puderfrei
0,12 mm
100 Handschuhe pro Spender ,10 Spender pro Versandkarton, 1000 Handschuhe pro Versandkarton
245 mm
Griffausführung: Texturierte Oberfläche
Zur einmaligen Verwendung
Nitril
Nitril-Untersuchungshandschuh
Rollrand
93-852
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Microflex™ 93-852 Serie Einweg-Nitrilhandschuhe