Learn More
Ansell Microflex™ 93-852 Serie Einweg-Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Beschreibung
- Einweghandschuhe aus Nitril
- Bietet im Vergleich zu ASTM D6319- und EN455-Normen eine höhere Zugfestigkeit, damit die Hände frei und bequem bewegt werden können
- Vollständig strukturiertes Design
- Die nicht schäumende Formel ermöglicht den Anwendern einen guten Nassgriff beim Umgang mit Gegenständen
- Enthalten kein natürliches Gummilatex
- Puderfrei
- Schützt den Anwender vor Typ I-Hautallergien, Hautreizungen und Trockenheit
Anwendungen:
- Analytische Tests/Messungen
- Biotechnologie
- Filtrationsprozesse
- Lebensmittelverarbeitung
- Laboranalysen
- Labortests
- Einfache Montagearbeiten
- Leichte Montage von ölbeschichteten Teilen
- Leichte Wartung und Reinigung
- Mechanische Arbeiten
- Lackier- und Spritzbetriebe
- Pharmazeutische Produktion
- Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003 |
Beschreibung | Griffausführung: Texturierte Oberfläche |
Farbe | Schwarz |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Nitril-Untersuchungshandschuh |
Größe | 6,5/7 |
Dicke (metrisch) | 0,12 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Microflex 93-852
DateigrößeVersion: 294.3 kB
Microflex 93-852
DateigrößeVersion: 294.3 kB
Microflex 93-852
DateigrößeVersion: 294.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Microflex™ 93-852 Serie Einweg-Nitrilhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur