Learn More
Ansell Supreno™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Schutz und Unterstützung durch verbesserte Effizienz und Geschwindigkeit. Ansell™ Microflex™ Einweg-Nitrilhandschuhe für starke Beanspruchung sind beständig gegen Klebeband und Klebstoffe und zeichnen sich durch eine höhere Dichtigkeit von 0.65 AQL aus.
Marke: Ansell 93843080
12.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit erweitertem Barriereschutz gegen Kontaminanten
- In die Handschuhformulierung sind Antihafteigenschaften integriert, die Beständigkeit gegen Klebeband oder Klebstoffe bieten
- Die texturierten Finger machen die Handschuhe griffig und bieten maximalen Arbeitsschutz.
- Die Polymerbeschichtung gewährleistet eine einfaches Anlegen zum Schutz von Arbeitern temporeichen Umgebungen
- Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Pulver zum Schutz vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit.
Spezifikation
EN 374-2 Level 3, EN 374, 93/42/EWG, EN 455 Teile 1, 2 und 3, ASTM F1671 | |
Blau | |
Beidhändig | |
Nitril | |
M | |
0,11 mm | |
Gesundheitswesen, Zahnmedizin, industrielle Sicherheit, Labor, Rettungsdienst | |
93-843 | |
100/Packung | |
245 mm |
0.65 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Ja | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
Texturiert | |
Rollrand/gerollt | |
Spenderbox | |
14 bis 30 MPa | |
98 mm |