Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
GREENER_CHOICE
Die einzigartigen, vielseitigen Modelle Eppendorf Centrifuge 5430 und 5430 R vereinen die kleine Stellfläche einer Mikrozentrifuge mit der Vielseitigkeit einer Tischzentrifuge. Sie sind sehr kompakt und können Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße sowie Eppendorf Tubes und PCR-Streifen fassen.
Marke:  Eppendorf™ 5428000619
8597.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24333" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10329443
  • 8742.83 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Max. Drehzahl: 30.130 × g (17,500 U/min)
  • Mit 12 verschiedenen Rotoren vielseitig einsetzbar
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Menügesteuertes, mehrsprachiges Bedienmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) und große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • 5 Programmtasten für den Schnellzugriff auf Routineprogramme
  • Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Programme
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximierte Betriebssicherheit
  • Eppendorf QuickLock™ – System zum schnellen Öffnen und Schließen des Rotordeckels
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Mehr anzeigen
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R > Modell: Zentrifuge 5430 R (EU-IVD), Drehknöpfe; Lieferumfang: ohne Rotor; gekühlt: Ja; elektrische Anforderungen: 230 V/50-60 Hz (EU);