Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 4100B
Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.
Marke:  Fisherbrand™ 211190100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11346671
  • 1280.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Präzision, Eigenschaften und Leistung ermöglichen die Optimierung von Konfigurationen für verschiedene Anwendungsanforderungen.
Jedes Gerät verfügt über:
  • Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
  • Regelbare PID-Steuerung
  • Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
  • Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch
  • Übertemperatur-/Tiefstandsabschaltung mit akustischem und optischem Alarm
  • Hochwertiger Industriemotor für exzellente Pumpleistung und lange Lebensdauer
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 200 °C
4100 Regler
zur Temperatursteuerung
  • Umgebungstemperatur bis 100 °C
  • Heizung mit 1 KW Leistung
  • Leistungsstarke Druckpumpe
  • Fünf programmierbare Sollwerte: +20, +37, +50, +70 und +100 °C
  • Temperaturanzeige in °C, °F oder °K mit einer Auflösung von 0.1 oder 0.01
  • Erhältlich mit Klammer oder Brücke
  • Kompatible Flüssigkeiten: Entionisiertes Wasser bis zu 3 mOhm; 50/50ZB/Wasser; 50/50 PG/Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kraft
Isotemp™ Einhängethermostat
±0,1 °C
230 V
Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C
4100 B
32 cm
50 Hz
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 4100B > 230 V, 50 Hz