Learn More
Fisherbrand™ Microbead-Sterilisator
Ideal zum Sterilisieren kleiner Forschungswerkzeuge wie Pinzetten, Scheren, Skalpelle usw. Eliminiert die Gefahr offener Flammen, indem die mitgelieferten Glasperlen auf 300 °C erhitzt werden, wodurch Bakterien, Sporen und andere Mikroorganismen eliminiert werden.
636.00 CHF - 764.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Farbe | Grau mit blauen Akzenten |
Durchmesser (metrisch) Kammer | 40 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glas-Mikrobeads |
Länge (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16391328
|
Fisherbrand™
B1305-E-FIS |
150 g | Mikro-Bead-Sterilisator, 230 V | 230 V |
764.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
16381328
|
Fisherbrand™
B-1315-E-FIS |
300 g | Großer Mikro-Bead-Sterilisator, 230 V | 230 V |
636.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Digitale Steuerung, bis 300 °C
- Sterilisiert Pinzetten, Nadeln und andere Werkzeuge
- Die Kammertemperatur wird auf dem großen LCD-Bedienfeld angezeigt: Das äußere Gehäuse bleibt kühl
- Sicher für den Einsatz in Abzugshauben
- Die mitgelieferte Sicherheitsabdeckung reduziert die Energie und Aufwärmrate
- Glasbeads sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
CE | |
40 mm | |
5,5 in. | |
Sterilisator | |
100°bis 300 °C |
Grau mit blauen Akzenten | |
Glas-Mikrobeads | |
14,5 cm | |
34 °F bis 572 °F | |
Aluminium mit Kunststoffbedienfeld |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Microbead-Sterilisator