Learn More
Fisherbrand™ Microbead-Sterilisator
Ideal zum Sterilisieren kleiner Forschungswerkzeuge wie Pinzetten, Scheren, Skalpelle usw. Eliminiert die Gefahr offener Flammen, indem die mitgelieferten Glasperlen auf 300 °C erhitzt werden, wodurch Bakterien, Sporen und andere Mikroorganismen eliminiert werden.
Marke: Fisherbrand™ B1305-E-FIS
Beschreibung
- Digitale Steuerung, bis 300 °C
- Sterilisiert Pinzetten, Nadeln und andere Werkzeuge
- Die Kammertemperatur wird auf dem großen LCD-Bedienfeld angezeigt: Das äußere Gehäuse bleibt kühl
- Sicher für den Einsatz in Abzugshauben
- Die mitgelieferte Sicherheitsabdeckung reduziert die Energie und Aufwärmrate
- Glasbeads sind im Lieferumfang enthalten
- Digitale Steuerung, bis 300 °C
- Sterilisiert Pinzetten, Nadeln und andere Werkzeuge
- Die Kammertemperatur wird auf dem großen LCD-Bedienfeld angezeigt: Das äußere Gehäuse bleibt kühl
- Sicher für den Einsatz in Abzugshauben
- Die mitgelieferte Sicherheitsabdeckung reduziert die Energie und Aufwärmrate
Spécification
CE | |
5,3 oz. | |
1,6 in. | |
Glas-Mikrobeads | |
5,5 in. | |
15,5 cm | |
Mikro-Bead-Sterilisator, 230 V | |
34 °F bis 572 °F | |
4,4 lb. | |
230 V | |
3,15 in. | |
Aluminium mit Kunststoffbedienfeld | |
120 W |
Grau mit blauen Akzenten | |
150 g | |
40 mm | |
Kleine Forschungswerkzeuge | |
6,1 in. | |
14,5 cm | |
Sterilisator | |
100°bis 300 °C | |
2 kg | |
80 mm | |
1000 g Glasperlen | |
230 V |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.