Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz für 1 ml Flachbodenfläschchen
Für den Gebrauch mit Shell-Fläschchen.
Marke: Fisherbrand™ 05 09 0706
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 0.1 ml-Mikroeinsatz
- Durchsichtig
- Glas
- 11. hydrolytische Klasse
- 13 Mm Spitze
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
5 mm | |
0.2 ml | |
<0,1 μl | |
34 mm |
Durchsichtig | |
Glas | |
Mikroprobenahme | |
Konischer Boden | |
10 x 100 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroeinsatz für 1 ml Flachbodenfläschchen > Konisch ,0.2 ml-Volumen, <0,1 μl Restvolumen ,34 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur