Learn More
IBA Lifesciences MEXi-293E Zellen
GREENER_CHOICE
MEXi-293E-Zellen der IBA Lifesciences GmbH sind ein effizientes und kostengünstiges Säugetierproteinexpressionssystem.
Marke:  IBA Lifesciences 2-6001-001
Artikelnummer. 15513087
  • 439.00 CHF / 1.50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
MEXi-293E-Zellen sind humane embryonale Nierenzellen (HEK), die aus der 293-Zelllinie abgeleitet werden und zur Vermehrung von Plasmiden und zur Expression rekombinanter Proteine in Säugetierzellen verwendet werden
Die Zelllinie drückt das EBNA-1-Protein für die episomale Replikation von orIP-harbohrenden Plasmiden (pDSG-IBA Vektoren) aus, ist für das Wachstum in Suspension und für die Verwendung mit dem MEXi Zellkulturmedium angepasst. Das MEXi System wurde entwickelt, um ein erschwingliches Säugetierproteinexpressionssystem mit allen wesentlichen Komponenten anzubieten:
• MEXi-293E Zelllinie
• Eine Vielzahl von pDSG Expressionsvektoren
• MEXi-TM Kulturmedium
• MEXi-TM Transfektionsmedium Weitere Vorteile:
• Transiente Expression zur zeit- und kosteneffizienten Proteinproduktion
• Mehrere Expressionsvektoren mit unterschiedlichen Merkmalen
• Optimiert für Twin-Strep-Tag™:Strep-Tactin™XT-System für hochreine Proteine
• IP-freies System
Spezifikation
Spezifikation
Humane embryonale Nierenzellen (HEK)
1,5 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences MEXi-293E Zellen > Menge: 1.5 ml