Learn More
Mettler Toledo™ Temperatursensor
Entwickelt für den Anschluss an pH-Messgeräte. Die Sensorelemente des Mettler Toledo Temperatursensors sind in rohrförmigen Edelstahl oder Glas untergebracht.
446.00 CHF
Spezifikation
Betriebstemperatur (metrisch) | -30 °C° bis +100 °C° |
---|---|
Typ | Sensor |
Material | Glas |
Temperaturbereich (metrisch) | -30 °C bis +100 °C |
Länge (angloamerikanisch) | 4,72 in. |
Produktcode | Marke | Temperatursensor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperatursensor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11947781
|
Mettler Toledo™
51343310 |
NTC 10 Kiloohm |
446.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11957781
|
Mettler Toledo™
51343312 |
NTC 10 Kiloohm |
446.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Maximale Betriebstemperatur: 302 °F (150 °C)
- Sensorelemente und Leitungsdrähte sind für maximale Sicherheit elektrisch von der äußeren Sondenoberfläche isoliert
Spezifikation
-30 °C° bis +100 °C° | |
Glas | |
4,72 in. | |
-22 °F bis +212 °F |
Sensor | |
-30 °C bis +100 °C | |
120 mm | |
S7 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Temperatursensor