Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinierte ISE-Elektroden
Die SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationselektroden stellen eine echte All-In-One-Lösung dar. Der brilliante Click & Clear™ Druckmechanismus ermöglicht eine schnelle Reinigung und sorgt für stabile Messergebnisse auch bei schwierigen Proben.
1815.00 CHF - 1985.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen | Lemo |
---|---|
Art der Fülllösung | ISA |
Elektrode | Kombinierte ISE-Elektrode |
Produktcode | Marke | Anwendungen | Betriebsbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anwendungen | Betriebsbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11977821
|
Mettler Toledo™
51344806 |
Cl- Ionen | 1.8 bis 35500 mg/l |
1815.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11997821
|
Mettler Toledo™
51344803 |
Ca+2 Ionen | 0.02 bis 40100 mg/l |
1985.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11967821
|
Mettler Toledo™
51344800 |
Ag+/S-2 Ionen | 0.003 bis 32000 mg/l |
1985.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11987821
|
Mettler Toledo™
51344809 |
CN- Ionen | 0.2 bis 260 mg/l |
1815.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11917831
|
Mettler Toledo™
51344818 |
I- Ionen | 0.005 bis 127000 mg/l |
1815.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11947831
|
Mettler Toledo™
51344827 |
NO-3 Ionen | 0.1 bis 14000 mg/l |
1985.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- So umfangreich wie das Spektrum der verschiedenen Ionen ist auch die Auswahl der ionenselektiven Elektroden (ISE)
- Die spezielle Click & Clear™ Verbindung ermöglicht einen optimalen Kontakt zwischen der Elektrolytlösung und der Probe
- Mit den speziellen Lösungen kann die Probe optimal auf eine erfolgreiche Messung der Ionenkonzentration vorbereitet werden
Specifications
Lemo | |
ISA | |
Kombinierte ISE-Elektrode |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinierte ISE-Elektroden