Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinierte ISE-Elektroden
Die SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationselektroden stellen eine echte All-In-One-Lösung dar. Der brilliante Click & Clear™ Druckmechanismus ermöglicht eine schnelle Reinigung und sorgt für stabile Messergebnisse auch bei schwierigen Proben.
Marke:  Mettler Toledo™ 51344809
1770.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11987821
  • 1815.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
  • So umfangreich wie das Spektrum der verschiedenen Ionen ist auch die Auswahl der ionenselektiven Elektroden (ISE)
  • Die spezielle Click & Clear™ Verbindung ermöglicht einen optimalen Kontakt zwischen der Elektrolytlösung und der Probe
  • Mit den speziellen Lösungen kann die Probe optimal auf eine erfolgreiche Messung der Ionenkonzentration vorbereitet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CN- Ionen
ISA
0.2 bis 260 mg/l
Kombinierte ISE-Elektrode
0 °C bis 80 °C
Cyanide
Lemo
Epoxy
32 °F bis 176 °F
All pH, mV Meters or Ionometers
Combination ISE
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinierte ISE-Elektroden > PerfektION kombiniertes ISE; misst CN--Ionen; 1.2 m-Kabel, Lemo