Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S700 Leitfähigkeitsmessgeräte
Das professionelle Einkanal-Leitfähigkeitsmessgerät gewährleistet erhöhte Flexibilität durch verschiedene Modi, Einheiten und Temperaturkompensationsmöglichkeiten. Mettler Toledo SevenExcellence S700 Leitfähigkeitsmessgeräte mit intuitiver Touchscreen-Bedienung und hoher Messleistung gewährleisten in Kombination mit dem kompletten Sicherheitspaket sichere Ergebnisse und maximale Compliance.
3880.00 CHF - 7045.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ± 0,5% |
---|---|
Kalibrierpunkte | 13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards |
Bereich (Leitfähigkeit) | 0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm |
Temperaturkompensation | 20 °C |
Bereich (Salinität) | 0 bis 80 psu |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13410679
|
METTLER TOLEDO™
30046244 |
S700-Basic |
3880.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13430679
|
METTLER TOLEDO™
30046245 |
S-700 Kit mit InLab 731 ISM |
4370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13450679
|
METTLER TOLEDO™
30046246 |
S700-Trace mit InLab Trace |
7045.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Großes 7 in.-Farbdisplay und intuitive Menüführung in 10 Sprachen
- Flexibles Verfahrenskonzept mit hoher Reproduzierbarkeit und Sicherheit
- Zusätzliche Sicherheit durch ausgereifte Anwenderverwaltung und Intelligent Sensor Management (ISM)
- Integrierte Schnittstellen (USB, RS232 und Ethernet) für den Datenaustausch
- Optionales umfangreiches Servicepaket inklusive IQ/OQ/PQ
- S700 Trace Kit mit InLab™ Trace Leitfähigkeitszelle für Reinstwasseranwendungen
Spezifikation
± 0,5% | |
0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm | |
0 bis 80 psu | |
-30 °C bis +130 °C | |
±0,1 °C | |
Mindestens 20000 Datenpunkte, 250 Analysen | |
Leitfähigkeit |
13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards | |
20 °C | |
0.001 mg/l bis 1000 g/l | |
0,1 °C | |
0.01 bis 100 Megaohm/cm | |
Integrierte Schnittstellen (USB, RS232 und Ethernet) |