Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S700 Leitfähigkeitsmessgeräte
Das professionelle Einkanal-Leitfähigkeitsmessgerät gewährleistet erhöhte Flexibilität durch verschiedene Modi, Einheiten und Temperaturkompensationsmöglichkeiten. Mettler Toledo SevenExcellence S700 Leitfähigkeitsmessgeräte mit intuitiver Touchscreen-Bedienung und hoher Messleistung gewährleisten in Kombination mit dem kompletten Sicherheitspaket sichere Ergebnisse und maximale Compliance.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30046244
3785.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13410679
  • 3880.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Leitfähigkeits-, Widerstands-, TDS- und Salinitätsmessgerät, das mit zusätzlichen Messmodulen zur Messung von pH, gelöstem Sauerstoff, ISE, BSB, Redox/ORP und ISFET erweitert werden kann
  • Erstellen Sie einfach Tastenkombinationen für Messungen und Kalibrierungen
  • 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
  • Exportieren Sie Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System
  • Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
  • Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und den Zugriff, um die Datenintegrität zu gewährleisten
  • Kompatibel mit LabX Software für erweiterte Datenverwaltung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß 21CFR Teil 11
  • Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S700 Messgerät, Erweiterungseinheit für Leitfähigkeitsmessungen und 2 leere Erweiterungseinheiten
13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards
20 °C
0.001 mg/l bis 1000 g/l
0,1 °C
0.01 bis 100 Megaohm/cm
Integrierte Schnittstellen (USB, RS232 und Ethernet)
Leitfähigkeit
± 0,5%
0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm
0 bis 80 psu
-30 °C bis +130 °C
±0,1 °C
Mindestens 20000 Datenpunkte, 250 Analysen
S700 Leitfähigkeitsmessgerät
S700-Basic
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S700 Leitfähigkeitsmessgeräte > S700-Basic