Learn More
Mettler Toledo™ Abziehbare selbstklebende Etiketten für P50 Line Thermodrucker
Zur Verwendung mit Thermodruckern vom Typ P50
131.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | P-56RUE und P-58RUE Thermodrucker |
---|---|
Typ | Abziehbare selbstklebende Etiketten |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15403563
|
Mettler Toledo™
30094724 |
10 Stück |
131.00 CHF
10 Rollen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Abziehbare selbstklebende Etiketten
- Zubehör für P-56RUE und P-58RUE Thermodrucker
- Farbe: weiß
- Bis zu 10 Jahren Haltbarkeit
- 58 mm
- Zehn Stück
- Zubehör für P-56RUE und P-58RUE Thermodrucker
- Farbe: weiß
- Bis zu 10 Jahren Haltbarkeit
- 54 x 18 mm
- Sechs Stück
Spezifikation
P-56RUE und P-58RUE Thermodrucker | |
Abziehbare selbstklebende Etiketten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Abziehbare selbstklebende Etiketten für P50 Line Thermodrucker