Learn More
Mettler Toledo™ Abziehbare selbstklebende Etiketten für P50 Line Thermodrucker
Zur Verwendung mit Thermodruckern vom Typ P50
Marke: Mettler Toledo™ 30094724
115.98 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Abziehbare selbstklebende Etiketten
- Zubehör für P-56RUE und P-58RUE Thermodrucker
- Farbe: weiß
- Bis zu 10 Jahren Haltbarkeit
- 58 mm
- Zehn Stück
- Zubehör für P-56RUE und P-58RUE Thermodrucker
- Farbe: weiß
- Bis zu 10 Jahren Haltbarkeit
- 54 x 18 mm
- Sechs Stück
Specifications
P-56RUE und P-58RUE Thermodrucker | |
10 Stück | |
Abziehbare selbstklebende Etiketten |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Mettler Toledo™ Abziehbare selbstklebende Etiketten für P50 Line Thermodrucker > Abziehbare selbstklebende Etiketten; 10 Stück
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction