Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Referenzhalbzellen
Für Routineanwendungen und Messungen in ionenselektiven und pH-Halbzellen. Mettler Toledo InLab Referenzhalbzellen schützen vor organischen und korrosiven Proben und gewährleisten optimale silberionenfreie Genauigkeit bei verschiedenen Probentemperaturen.
216.00 CHF - 435.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen | S7 |
---|---|
Material | Glas |
Art der Fülllösung | 3mol KCl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Routineanwendungen und Messungen in ionenselektiven Halbzellen |
Länge (angloamerikanisch) | 4,72 in. |
Produktcode | Marke | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10018622
|
METTLER TOLEDO™
51343191 |
PTFE-Manschette |
400.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10756513
|
METTLER TOLEDO™
51343190 |
Keramik |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10777304
|
METTLER TOLEDO™
51343192 |
Dreifach/Keramik |
435.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Glasschaft
- S7 Schraubkopfverbinder
- Kompatibel mit verschiedenen Kabeln für den Einsatz mit einer Vielzahl an Messgeräten
Spezifikation
S7 | |
3mol KCl | |
4,72 in. | |
0.47 Zoll |
Glas | |
Für Routineanwendungen und Messungen in ionenselektiven Halbzellen | |
12 cm | |
1.2 cm |