Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Referenzhalbzellen
Für Routineanwendungen und Messungen in ionenselektiven und pH-Halbzellen. Mettler Toledo InLab Referenzhalbzellen schützen vor organischen und korrosiven Proben und gewährleisten optimale silberionenfreie Genauigkeit bei verschiedenen Probentemperaturen.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51343190
113.11 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10756513
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
  • Zur Verwendung mit Halbzell-Messelektroden
Zubehör und Pflege
  • S7-Anschlusstyp: Kabel S7 bis 2 mm Banane (30281923) erforderlich
  • InLab Reference: Keramikdiaphragma
  • InLab Reference Plus: Bewegliches PTFE-Schliffdiaphragma
  • InLab Reference Flow: Keramikdiaphragma, dreifach
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S7
Glas
Reference Halbzellenelektrode
Für Routineanwendungen und Messungen in ionenselektiven Halbzellen
InLab™ Reference
32 bis 212 °F
4,72 in.
0.47 Zoll
Keramik
0 °C bis 100 °C
3mol KCl
ARGENTHAL
3 mol/l KCl
0 °C bis 100 °C
12 cm
1.2 cm