Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH-Kombinationselektrode für visköse Proben
Für viskose und stark glutinöse Proben. Das einzigartige Design der Mettler Toledo InLab pH-Kombinationselektroden minimiert die Probenadhäsion auf der Welle für eine einfache Reinigung.
667.00 CHF - 897.00 CHF
Spezifikation
Diaphragma | Keramik |
---|---|
Material | Glas |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 130 °C° |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochvisköse, stark klebrige Proben |
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12570137
|
METTLER TOLEDO™
51343150 |
InLab™ Viscous | Kombinationselektrode | S7 | S7 auf BNC (30281915) |
667.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10335303
|
METTLER TOLEDO™
51343150 |
InLab™ Viscous | Kombinationselektrode | S7 | S7 auf BNC (30281915) |
667.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11977841
|
METTLER TOLEDO™
51343151 |
InLab™ Viscous Pro-ISM | Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | Mehrpolig | Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) |
897.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
InLab Viscous
- Mit SteadyForce™ Referenzsystem
- Mit HA-Membranglas
- 40mm dicker Glasschaft
- Wellendurchmesser: 6 mm
- Referenz-Elektrolyt: FRISCOLYT-C™™
- Mit SteadyForce Referenzsystem
- Mit integriertem Temperaturfühler
- 40 mm dicker Glasschaft
- Wellendurchmesser: 6 mm
- Referenz-Elektrolyt: FRISCOLYT-C
Spezifikation
Keramik | |
0 bis 14 | |
Hochvisköse, stark klebrige Proben | |
HA-Glas | |
32 °F bis 266 °F | |
1,57 in. |
Glas | |
0 °C° bis 130 °C° | |
SteadyForce | |
3 mol/l KCl | |
0 °C bis 100 °C | |
40 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH-Kombinationselektrode für visköse Proben