Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo Duo ISM-Sensoren, 605-ISM, 0 - 60°C
Für SevenExcellence™ Tischmessgeräte und tragbare SevenGo Pro Geräte™.
Marke: Mettler Toledo™ 51344611
1370.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 2 m-Kabel, fest montiert
- Messbereiche von 0 bis 200 % und von 0 bis 20 mg/l
- Dank hoher Widerstandsfähigkeit für den Fabrik-, Labor- oder Feldeinsatz geeignet
- Die Membran ist durch Stahlgewebe geschützt
- Die Welle besteht aus hochfestem, glasfaserverstärktem PPS
- Wellenlänge von 120 mm und Wellendurchmesser von 12 mm
- Temperaturbereiche von 0° bis 60 °C
- BNC/RCA (Klinken)-Verbindungsstücke
Spezifikation
0 bis 200 % | |
Polarographische Gelöstsauerstoffsonde mit Epoxidharz-Körper, 1,5 m Kabel |