Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ TMB Blotting-Substratlösung
Das gebrauchsfertige blaue TMB-Peroxidase (HRP)-Substrat wurde speziell für den chromogenen Nachweis in Western Blot- und IHC-Experimenten entwickelt.
Marke:  Thermo Scientific™ 34018
259.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10066433
  • 279.00 CHF / 250 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TMB-Blotting 1-Step-Lösung ist eine gebrauchsfertige Lösung des blauen TMB-Peroxidase (HRP)-Substrats, das speziell für den chromogenen Nachweis in Western Blotting und immunhistochemischen Methoden entwickelt wurde.
TMB (3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin; Molekulargewicht = 240,4) wird am häufigsten als lösliches Substrat zum Nachweis der Aktivität von Peroxidase-konjugierten Antikörpern in ELISA-Tests verwendet. Pierce TMB-Blotting-Lösung ist so formuliert, dass das blaue Reaktionsprodukt an Stellen, an denen die Peroxidase-Substrat-Reaktion auftritt, auf Membranoberflächen oder Gewebeproben ausgefällt und lokalisiert wird. TMB-Blotting-Substrat besitzt ein sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis, obwohl seine hohe Empfindlichkeit sorgfältiges Waschen und Blockieren erfordert, um Hintergrundfärbung zu vermeiden. Bei immunhistochemischen Verfahren müssen wässrige Gegenfärbe- und Eindeckmittel verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • HRP-Substrat – zum empfindlichen Nachweis der Aktivität von Meerrettich-Peroxidase auf festen Medien
  • Chromogen – keine spezielle Ausrüstung für die Visualisierung erforderlich; erzeugt in Western Blots dunkelblaue Banden; nicht so anfällig für Verblassen wie AEC- oder 4-CN-Substrate
  • Gebrauchsfertig – zum Auflösen sind keine organischen Lösungsmittel und für die Verwendung ist keine Verdünnung erforderlich
  • Vollständig – erfordert keine anderen Puffer oder Zugabe von Wasserstoffperoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
250 ml
Meerrettich-Peroxidase
Kolorimetrisch
1-Step™
Meerrettich-Peroxidase
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1-Step™ TMB Blotting-Substratlösung > 1-Step TMB-Blotting-Lösung; 250 ml