Learn More
Leitfähigkeitsstandards für METTLER TOLEDO Leitfähigkeitssonden, METTLER TOLEDO™
GREENER_CHOICE
Empfohlene NIST-rückführbare Lösungen für die Kalibrierung oder Verifizierung von METTLER TOLEDO Leitfähigkeitselektroden.
121.00 CHF - 155.50 CHF
Spezifikation
Lösungstyp Conductivity Standard
Typ Leitfähigkeitsstandard
Zur Verwendung mit (Geräte) Conductivity Electrodes
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Lösungstyp Leitfähigkeit Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Lösungstyp Leitfähigkeit Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10528632
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo
51302050
Leitfähigkeitsstandard 12,88 mS/cm, Beutel 12.88 mS/cm 30 x 20 ml-Lösung s
121.00 CHF
600 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10166380
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo
51302049
Leitfähigkeitsstandard 1413 μS/cm, Beutel 1413 μS/cm 30 x 20 ml-Lösung
127.00 CHF
600 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15574843
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo
30111140
Leitfähigkeitsstandard 84 μS/cm, Beutel 84 μS/cm Je 10 x Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur täglichen Verifizierung: Überwachung der Funktionstüchtigkeit der Elektrode und Gewährleistung der Messgenauigkeit
  • Für die Erstkalibrierung von Elektroden mit nominaler Zellkonstante
  • Den Verschluss sofort nach der Verwendung festschrauben (Beutel minimieren das Risiko von Fehlern aufgrund von Umwelteinflüssen).
  • Bei Einwirkung von Umwelteinflüssen können sich die Werte der Leitfähigkeitsstandards ändern; Wasserverdampfung erhöht die Leitfähigkeitswerte
Spezifikation
Spezifikation
Conductivity Standard
Leitfähigkeitsstandard
Conductivity Electrodes
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Ambient