Learn More
Leitfähigkeitsstandards für METTLER TOLEDO Leitfähigkeitssonden, METTLER TOLEDO™
Empfohlene NIST-rückführbare Lösungen für die Kalibrierung oder Verifizierung von METTLER TOLEDO Leitfähigkeitselektroden.
Marke: Mettler Toledo 51302050
82.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur täglichen Verifizierung: Überwachung der Funktionstüchtigkeit der Elektrode und Gewährleistung der Messgenauigkeit
- Für die Erstkalibrierung von Elektroden mit nominaler Zellkonstante
- Den Verschluss sofort nach der Verwendung festschrauben (Beutel minimieren das Risiko von Fehlern aufgrund von Umwelteinflüssen).
- Bei Einwirkung von Umwelteinflüssen können sich die Werte der Leitfähigkeitsstandards ändern; Wasserverdampfung erhöht die Leitfähigkeitswerte
Spezifikation
Potassium Chloride Solution | |
7447-40-7, 7732-18-5 | |
12.88 mS/cm | |
Green/White | |
0°C | |
Zur Kalibrierung und Verifizierung von Leitfähigkeitselektroden | |
Mettler Toledo Leitfähigkeitslösungen | |
30 x 20 ml-Lösung s |
30 x 20 ml | |
Yes | |
KCl | |
Approx. 6 | |
100°C | |
Leitfähigkeitsstandard 12,88 mS/cm, Beutel | |
Calibration of Conductivity Meter | |
Laboratory |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandards für METTLER TOLEDO Leitfähigkeitssonden, METTLER TOLEDO™ > Leitfähigkeitsstandard: 12,88 μS/cm; Beutel: 30 x 20 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur