Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH
GREENER_CHOICE
Aufbewahrungs- und Nachfülllösungen für pH-Elektroden
Marke:  Mettler Toledo™ 51302069
80.59 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12663516
  • 105.00 CHF / 600 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig mischbar
  • Mit Qualitätsinspektionszertifikat
  • NIST-Rückverfolgbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
∼100 °C
Pufferlösung
Qualitätsinspektionszertifikat
4
Klar, Rot
pH-Puffer
30 x 20 ml-Beutel
Vollständig mischbar
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    20
    Stunden
    20
    Minuten
    28
    Sekunden
    9
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    20
    Stunden
    20
    Minuten
    28
    Sekunden
    9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH > Puffer; pH 4; Verpackung: 30 x 20 ml-Beutel; NIST-rückverfolgbar