Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH
GREENER_CHOICE
Aufbewahrungs- und Nachfülllösungen für pH-Elektroden
Marke:  Mettler Toledo™ 51302069
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12127800
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig mischbar
  • Mit Qualitätsinspektionszertifikat
  • NIST-Rückverfolgbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
∼100 °C
Pufferlösung
Qualitätsinspektionszertifikat
4
Klar, Rot
pH-Puffer
30 x 20 ml-Beutel
Vollständig mischbar
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH > Puffer; pH 4; Verpackung: 30 x 20 ml-Beutel; NIST-rückverfolgbar