Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Redox
Aufbewahrungs- und Nachfülllösungen für Redox-Elektroden.
46.55 CHF - 217.00 CHF
Spezifikation
Typ | Pufferlösung |
---|---|
Enthält | Qualitätsinspektionszertifikat |
Wasserlöslich | Vollständig mischbar |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Art der Fülllösung | Verpackung | mV-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Art der Fülllösung | Verpackung | mV-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10494071
|
Mettler Toledo™
51350060 |
7 | Redox-Puffer; UH = 427 mV | 250 ml-Flasche | 220 mV |
51.20 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12661306
|
Mettler Toledo™
51350062 |
7 | Redox-Puffer; UH = 427 mV | 6 x 250 ml | 220 mV |
217.00 CHF
1500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10246082
|
Mettler Toledo™
51350064 |
0,1 | Redox-Puffer; UH/pH: 0,1 | 6 x 30 ml-Flasche | 468 mV |
46.55 CHF
180 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschrijving
Inklusive Qualitätskontrollzertifikat, das die angegebenen Werte und die Rückverfolgbarkeit garantiert.Certificeringen
NIST-konform.
Specificatie
Pufferlösung | |
Qualitätsinspektionszertifikat | |
Vollständig mischbar |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Redox