Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Redox
Aufbewahrungs- und Nachfülllösungen für Redox-Elektroden.
Marke:  Mettler Toledo™ 51350064
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10246082
  • 46.55 CHF / 180 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Inklusive Qualitätskontrollzertifikat, das die angegebenen Werte und die Rückverfolgbarkeit garantiert.
Certifications
NIST-konform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Redox-Puffer; UH/pH: 0,1
468 mV
0,1
Pufferlösung
Qualitätsinspektionszertifikat
6 x 30 ml-Flasche
Vollständig mischbar
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Redox buffer solution 468 mV pH 0.1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid